Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
118.00€ - 279.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 ; BPF FDA CFR21 ; conformité CE DIV ; IATA 95 kPa |
---|---|
Couleur | Naturel |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Jetable | Oui |
Gamme de produits | Tubes à centrifuger SuperClear™ |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16699832
|
Labcon™
3181-165-006-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Stérile | 1 tube/sachet, 100 sachets/boîte |
213.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16604052
|
Labcon™
3181-325-006-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Stérile | 10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sac/sachet / 10 sachets/boîte |
279.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16694052
|
Labcon™
3191-330-016-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Non stérile | 25 tubes/rack / 20 racks/boîte |
194.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16614062
|
Labcon™
3191-335-026-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Stérile | 25 tubes/rack en polypropylène réutilisable, 20 racks/boîte |
238.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16614052
|
Labcon™
3181-340-006-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Non stérile | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
132.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16624052
|
Labcon™
3181-345-006-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Stérile | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
157.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16634062
|
Labcon™
3192-330-016-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Non stérile | 25 tubes/rack / 20 racks/boîte |
186.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16644062
|
Labcon™
3192-335-016-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Stérile | 25 tubes/rack / 20 racks/boîte |
219.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16634052
|
Labcon™
3182-340-006-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Non stérile | 50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte |
141.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16644052
|
Labcon™
3182-345-006-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Stérile | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
145.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16624062
|
Labcon™
3191-870-006-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Non stérile | 500 tubes/sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons/boîte |
203.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16654062
|
Labcon™
3192-870-006-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Non stérile | 500 tubes / sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons / boîte |
118.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17798848
|
Labcon™
3191-335-016-9 |
Attached Flat Screw Cap | Sterile | Cardboard Rack |
228.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tube à centrifuger conique
- Zone d’écriture antibavure brevetée
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Autoclavables
- Capacité : 50 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
ISO 9001:2015 ; BPF FDA CFR21 ; conformité CE DIV ; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Tubes à centrifuger SuperClear™ | |
Cylindrical | |
Oui | |
Centrifuge Tube |
Naturel | |
Oui | |
Autoclavable | |
Conical | |
5 à 45 par incréments de 1 | |
20,000 x g |