Learn More
Viscosity Standard: 120 cSt at 40°C, and 20 cSt at 100°C, VHG™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Viscosity Standard: 120 cSt at 40°C, and 20 cSt at 100°C
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Viscosity |
Méthodes | Viscometer |
Noms d’analytes ou de composants | Viscosity |
Conditions d’expédition | Room Temperature |
Concentration | 120 cSt |
Certifications/Conformité | ISO 17034 |
Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
Quantité | 500 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Viscosity Standard: 120 cSt at 40°C, and 20 cSt at 100°C, VHG™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu