Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 10 000 Da
Avec tubulure traitée chimiquement pour éliminer les traces de métaux lourds et de composés sulfures
142.80€ - 199.00€
Spécification
MWCO | 10 kd |
---|---|
Quantité | 1 m de tubulure/kit |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Produktcode | Marke | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15340702
|
Spectrum™
132120T |
6,4 ml/cm vol./longueur | 29 mm |
199.00€
1m |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15330702
|
Spectrum™
132119T |
3,3 ml/cm vol./longueur | 20,4 mm |
169.00€
1m |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15320702
|
Spectrum™
132 118T |
1.8 mL/cm vol./length | 15 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15310702
|
Spectrum™
132 117T |
0.45 mL/cm vol./length | 7.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Beschreibung
- Porosité hydrophile et symétrique
- Équilibré dans l’eau
- Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
- Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spezifikation
10 kd | |
1 m de tubulure/kit |