Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 5 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque:  Spectrum™ 132757T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15330782
  • 242.00€ / 5m
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 5
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
Description
  • Pour les applications de poids renforcé ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
Spécification
12 à 14 kD
89 mm
62 ml/cm vol./longueur
5 m de tubulure/kit