Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 5 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
61.02€ - 242.00€
Spécification
MWCO | 12 à 14 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 5 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15330782
|
Spectrum™
132757T |
62 ml/cm vol./longueur | 89 mm | 5 m de tubulure/kit |
242.00€
5m |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15310782
|
Spectrum™
132754T |
18 ml/cm vol./longueur | 48 mm | 5 m de tubulure/kit |
199.00€
5m |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15340782
|
Spectrum™
132 757T1 |
62 mL/cm vol./length | 89 mm | 1 m Tubing/Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15320782
|
Spectrum™
132 754T1 |
18 mL/cm vol./length | 48 mm | 1 m Tubing/Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Pour les applications de poids renforcé ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
12 à 14 kD |