Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 5 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque: Spectrum™ 132 757T1
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes:
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 5
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
- Pour les applications de poids renforcé ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
12 à 14 kd | |
89 mm | |
62 mL/cm vol./length | |
1 m Tubing/Kit |