Learn More
Hamilton™ 600 seringues Microliter, aiguille non comprise
Les seringues de série 600 sont une version à demi-course des seringues de série 700 d’origine. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,25 µl à 5 µl. La série 600 est souvent utilisée dans des applications nécessitant un fonctionnement à une seule main en raison de la longueur de course courte et du piston renforcé.
Marque:  Hamilton™ 7632-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02880kg
Code produit. 11522505
  • 146.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
ulliVersion à demi-course des seringues Microliter de série 700 d’origine/liliIdéale pour distribuer des volumes de 0,25 μl à 5 μl/liliSouvent utilisée dans des applications nécessitant un fonctionnement à une seule main en raison de la longueur de course courte et du piston renforcé/li/ul
Spécification
Spécification
22s G
2,5 μl