Learn More
3M™ Coiffes et cagoules Versaflo™ série-S
En rentrant la bavette interne dans une chemise ou une combinaison de protection, l’excédent d’air est acheminé dans tout le corps pour un confort supplémentaire. La cagoule 3M Versaflow S-Series est à taille unique.
139.00€ - 620.00€
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) | 1000 |
---|---|
Certifications/Conformité | NIOSH |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polypropylène |
Matériau (lentille) | PETG |
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11751383
|
3M™
7000000149 |
Cagoule de rechange avec col intérieur | Col interne |
615.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761383
|
3M™
7000000151 |
Cagoule de rechange avec bavette interne | Bavette interne |
620.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11711143
|
3M™
7100079870 |
Cagoule avec suspension premium | Couvre la tête, le visage, le cou et les épaules |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721143
|
3M™
7100079871 |
Cagoule premium cagoule avec suspension et bavette interne | Couvre la tête, le visage, le cou et les épaules avec deux bavettes |
145.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791383
|
3M™
7000027992 |
Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne | Cagoule de peintre avec bavette interne |
595.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781143
|
3M™
7100079872 |
Cagoule de peintre Premium avec suspension et bavette interne | Couvre la tête, le visage, le cou et les épaules avec une bavette de peintre |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fabriquée à partir d’un matériau économique à usage général, avec un col intérieur en maille. Les cagoules à suspension réutilisables peuvent être très économiques pour certains environnements à haut taux d’élimination : seul le tissu souillé de la cagoule est remplacé, tandis que le conduit de ventilation et la suspension peuvent être réutilisés. Elles disposent par ailleurs d’un contrôle de la ventilation réglable par l’extérieur permettant à l’utilisateur de modifier le débit de distribution de l’air pour répondre à ses besoins en matière de confort.- En rentrant la bavette interne dans une chemise ou une combinaison de protection, l’excédent d’air est acheminé dans tout le corps pour un confort supplémentaire
- Cagoule avec harnais réutilisable offrant une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
- Protège les yeux et le visage conformément à la norme EN166—projections de liquides et impacts de faible énergie (grade F)—même classification pour la résistance aux impacts que les lunettes de sécurité
- Débit d’air réglable de l’extérieur pour répondre aux besoins de l’utilisateur
- Très économique pour les environnements à forte rotation des équipements
- Tissu économique à usage général, avec col tricoté
- Élimination facile - les composants peuvent être séparés
- Surcagoule remplaçable
- Réf. 3M : S-607-10, Réf. 3M : S-657
Spécification
1000 | |
Blanc | |
PETG |
NIOSH | |
Polypropylène | |
Premium Resusable Suspension |