Learn More
Ansell™ Gants légers jaunes Neptune™ série 70-205
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Haute résistance aux coupures grâce au renfort à base de fibres d’aramide en Kevlar™
- Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
- La bordure du pouce renforcée augmente la résistance à l’abrasion
- Ambidextres
- Lavables et réutilisables
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 407:2004 |
| Classification | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
| Description | Structure en maille |
| Coating Material | Neptune™ |
| Couleur | Jaune |
| Cut Resistance Rating | Très haute résistance aux coupures |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Matériau | Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™ |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Afficher plus |