Learn More
Hamilton™ Seringues à injection manuelle sur colonne Microliter™ / Gastight™ séries 700/1700
Les seringues sont conçues pour fonctionner avec les injecteurs GC sur colonne.
142.00€
Spécification
Diamètre (impériale) du baril intérieur | 0,019 in |
---|---|
Diamètre (impériale) du baril extérieur | 0,26 in |
Diamètre (métrique) du baril intérieur | 0,048 cm |
Diamètre (métrique) du baril extérieur | 0,66 cm |
À utiliser avec (équipement) | Injecteurs GC sur colonne |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (métrique) de l’aiguille | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (métrique) de l’aiguille | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11592475
|
Hamilton™
80386 |
0,043 in | 0,009 in | 12,5 cm | 2 |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter (série 700) soit des seringues Gastight (série 1700). Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre et conçues pour l’échantillonnage des liquides. Les seringues Gastight sont dotées d’une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
- Aiguilles amovibles en silice fondue (RNFS) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton spécifique. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue. Ces aiguilles amovibles sont composées d’une aiguille en silice fondue enduite de polyimide.
- Types de pointe d’aiguille
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 32
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 0,17mm et 0,23mm
Spécification
0,019 in | |
0,048 cm | |
Injecteurs GC sur colonne | |
239°F | |
701 | |
Stérile | |
10 μl |
0,26 in | |
0,66 cm | |
Acier inox, verre borosilicaté, silice fondue | |
115°C | |
2000°psi | |
0,33 oz. | |
Seringue Microliter |