Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 µl à 500 µl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque:  Hamilton™ 80365
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02070kg
Code produit. 10340711
  • 97.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Spécification
Non autoclavable
22s G
0,0059 in
0,0283 in
0,15 mm
0,72 mm
2 po
51 mm
2000°psi
50°C
701
Chaque
5,1 cm
Soudé
Acier inoxydable (piston)
0,019 in
0,15 mm
0,305 in
7,75 mm
Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
2 in
Seringue Microliter
122°F
50°F
3
10 μl
3