Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en PVC bleus série 76-501
Conçus pour des résultats optimaux dans les applications à sec exigeant une protection mécanique légère, un confort et une bonne prise.
41.85€
Spécification
Matériau arrière | PVC |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X |
Matériau de la manchette | PVC |
Couleur | Bleu |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12696991
|
Ansell Edmont™
76501100 |
10 |
41.85€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12607001
|
Ansell Edmont™
76501070 |
7 |
41.85€
12 paires |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12617001
|
Ansell Edmont™
76501080 |
8 |
41.85€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12627001
|
Ansell Edmont™
76501090 |
9 |
41.85€
12 paires |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En fibres de polyester aromatique
- Pour la manipulation, le conditionnement et les applications d’assemblage légères
- Revêtement en fibres synthétiques
- Structure en maille
- Revêtement en PVC
- Finition points sur le côté de la paume
- Manchettes maillées
Spécification
PVC | |
PVC | |
Gants légers | |
Coton / polyester | |
12 paires |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X | |
Bleu | |
Maille | |
Paume à points | |
76-501 |