missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (SPM166) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-45348

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 18604086

  • 474.00€ / 7mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Bromodeoxyuridine/BrdU
Monoclonal
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Store at 4°C.
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
SPM166
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Bromodeoxyuridine, BUdr
Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
7 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Non-species specific
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis