Learn More
Cytiva Plaques de filtration 8 canaux
Pour une utilisation avec la station d’échantillonnage à dissolution Agilent 850-DS
Marque: Cytiva 7707-3600
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.71000kg
Description
- Taille des pores de membrane : 0,45 μm
- Disponibles en milieu filtrant en PTFE, nylon, PES et GMF
- Jetables
Tests de dissolution automatisés
Spécification
Station d’échantillonnage Agilent 850-DS | |
PES | |
0,2 μm | |
Tests de dissolution automatisés |