Learn More
Cytiva Plaques de filtration 8 canaux
Pour une utilisation avec la station d’échantillonnage à dissolution Agilent 850-DS
615.00€ - 745.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Station d’échantillonnage Agilent 850-DS |
---|---|
À utiliser avec (application) | Tests de dissolution automatisés |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15215928
|
Cytiva
7707-3000 |
PTFE | 0,45 μm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15225928
|
Cytiva
7707-3100 |
Nylon | 0,45 μm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15245928
|
Cytiva
7707-3300 |
GMF | 0,45 μm |
615.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15235928
|
Cytiva
7707-3200 |
PES | 0,45 μm |
615.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15518753
|
Cytiva
7707-3400 |
PTFE | 0,2 μm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15528753
|
Cytiva
7707-3500 |
Nylon | 0,2 μm |
745.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15538753
|
Cytiva
7707-3600 |
PES | 0,2 μm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Taille des pores de membrane : 0,45 μm
- Disponibles en milieu filtrant en PTFE, nylon, PES et GMF
- Jetables
Tests de dissolution automatisés
Spécification
Station d’échantillonnage Agilent 850-DS | |
Tests de dissolution automatisés |