Learn More
Hamilton™ 800 seringues Microliter, aiguille non comprise
Est fixé à la bride de la seringue de série 700 un porte-seringue bleu qui fournit un endroit pour maintenir la seringue sans réchauffer le corps, ce qui provoque des inexactitude de distribution. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 µl à 250 µl.
Marque:  Hamilton™ 7646-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11550052
  • 177.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
ulli Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 10 µl/liliLe porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue/li/ul
Spécification
Spécification
250 μl