Learn More
Hamilton™ 800 seringues Microliter, aiguille non comprise
Est fixé à la bride de la seringue de série 700 un porte-seringue bleu qui fournit un endroit pour maintenir la seringue sans réchauffer le corps, ce qui provoque des inexactitude de distribution. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 µl à 250 µl.
140.00€ - 192.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10001822
|
Hamilton™
7645-01 |
100 μl |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11582355
|
Hamilton™
7643-01 |
25 μl |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11530072
|
Hamilton™
7641-01 |
5 μl |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11572355
|
Hamilton™
7642-01 |
10 μl |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11592355
|
Hamilton™
7644-01 |
50 μl |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11550052
|
Hamilton™
7646-01 |
250 μl |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||