Learn More
Hamilton™ 800 seringues Microliter, aiguille non comprise
Est fixé à la bride de la seringue de série 700 un porte-seringue bleu qui fournit un endroit pour maintenir la seringue sans réchauffer le corps, ce qui provoque des inexactitude de distribution. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 µl à 250 µl.
Marque:  Hamilton™ 7643-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.04900kg
Code produit. 11582355
  • 140.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
ulliIdéale pour distribuer des volumes de 0,5 μl à 250 μl/liliUne grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles/liliLe porte-seringue est fixé à la bride pour empêcher le corps de chauffer et fournit un support aux pistons de petit volume susceptibles de se plier/li/ul
Spécification
Spécification
25 μl