Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les capsules à sertir de 8 mm offrent une étanchéité anti-fuite, disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement.
Marque: Thermo Scientific™ 8-AC-ST101X
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Ces capsules à sertir de 8 mm sont dotées de bouchons et de septa pré-assemblés. Elles offrent une étanchéité anti-fuite sûre et limitent les risques de contamination pendant la manipulation. Les capsules à sertir de 8 mm disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement pour répondre à vos besoins en chromatographie. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Capsule à sertir 8mm• Capsule aluminium 8mm
• Bleu prépercé/PTFE
Spécification
Joint en silicone / PTFE pour bouchon à sertir de 8 mm en aluminium, prédécoupé ; ouverture de 4 mm ; argenté | |
Argent, Argent (bouchon) | |
Oui | |
500 | |
Crimp Cap | |
Flacons de micro-échantillonnage Sci-Vi |
Silicone/PTFE | |
Aluminium (bouchon), Silicone / PTFE (septum), Aluminum | |
Silicone bleu / PTFE, préfendu | |
1.0mm | |
8mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.