Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les capsules à sertir de 8 mm offrent une étanchéité anti-fuite, disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement.
Marque: Thermo Scientific™ C4008-4A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ces capsules à sertir de 8 mm sont dotées de bouchons et de septa pré-assemblés. Elles offrent une étanchéité anti-fuite sûre et limitent les risques de contamination pendant la manipulation. Les capsules à sertir de 8 mm disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement pour répondre à vos besoins en chromatographie. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spezifikation
Septa en PTFE rouge / silicone blanc ; argenté | |
PTFE, Silicone, Aluminium | |
200 | |
À sertir | |
Flacons à sertir de 8 mm |
Argent, Rouge, Blanc | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
1,3 mm | |
8 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.