Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 8 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-600
53.97 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (non assemblé) de flacons transparents de 8 mm Thermo Scientific™ contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis et septa pré-insérés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les fournitures correspondantes. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Plateau de stockage de paillasse transparent à deux compartiments
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des sachets plastiques)
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre | |
2 ml | |
Flacon : 60180-508, bouchon : 60180-514/60180-562 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis non assemblés | |
Oui |
Kit pratique, flacons à vis à ouverture standard | |
Transparent | |
Non | |
PTFE / silicone | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 | |
8-425 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.