Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 8 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
35.35€ - 535.54€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
---|---|
Couleur | Transparent |
Volume (métrique) | 2 ml |
Nb par paquet | 100 |
Volume (métrique) total | 2 ml |
Code produit | Marque | Description | Type de bouchon | Marking Spot | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de bouchon | Marking Spot | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11543830
|
Thermo Scientific™
60180-596 |
Kit pratique, flacons à vis à ouverture standard | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | Oui | Flacon : 60180-508, bouchon : 60180-514/60180-515 |
535.54€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10246133
|
Thermo Scientific™
60180-600 |
Kit pratique, flacons à vis à ouverture standard | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | Oui | Flacon : 60180-508, bouchon : 60180-514/60180-562 |
57.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13121813
|
Thermo Scientific™
TSL |
Flacon à vis de 2 ml Thermo Scientific Surveyor avec joint en silicone blanc / PTFE rouge | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5 mm) | Oui | Flacon : 2-SV, bouchon : 8-SC-ST15 |
35.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11377371
|
Thermo Scientific™
C4013-15 |
Flacons : verre transparent ; Bouchon : Noir ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | Non | Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-60A |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12601096
|
Thermo Scientific™
C4013-15P |
Transparent, ouverture standard de 8 mm, à vis, bouchons roses, septa en PTFE rouge / silicone blanc | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | Non | Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-60P |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10577245
|
Thermo Scientific™
C4013-95W |
Flacons : I-D transparent ; Bouchon : Noir avec rebord ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc - Pré-fendu | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm, avec bride) | Non | Flacon : C4013-1W, bouchon : C4013-77A |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12440128
|
Thermo Scientific™
C4013-492 |
Flacons : verre transparent ; Bouchon : phénolique noir ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | Oui | Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-74A |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11598220
|
Thermo Scientific™
SHL |
Système Shimadzu, flacon à vis de 2 ml avec joint en silicone souple bleu/PTFE et bouchon à vis large | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5 mm, avec bride) | Oui | Flacon : 2-SV, bouchon : 8-SCJ(W) + 8-ST101 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10241965
|
Thermo Scientific™
C4013-14 |
Flacons : verre transparent ; Bouchon : Noir avec rebord ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm, avec bride) | Non | Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-63A |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (non assemblé) de flacons transparents de 8 mm Thermo Scientific™ contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis et septa pré-insérés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les fournitures correspondantes. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Plateau de stockage de paillasse transparent à deux compartiments
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des sachets plastiques)
Spécification
12 mm | |
2 ml | |
2 ml | |
8-425 |
Transparent | |
100 | |
32 mm | |
8-425 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.