Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité pour le soudage avec filtre rabattable 9104
Click to view available options
Lunettes de soudage
Description
- Les lunettes assurent que la protection de soudage est toujours disponible, sans devoir changer de lunettes
- Ajustement serré, protection latérale et couverture de la zone oculaire supérieure pour plus de sécurité
- Le bord de monture spécialement moulé offre une protection par le dessous
- Le filtre rabattable remplaçable offre un niveau de protection de soudage 4
- La nouvelle technologie de filtre associe la protection UV et IR
- Les filtres Sunglare garantissent une parfaite reconnaissance des couleurs
- L’inclinaison de la branche est facilement réglable pour s’adapter à toutes les formes de visage
- Les branches sont douces et confortables
Revêtement Supravision Excellence (verre)
- À l’intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Facile à nettoyer et moins sensible aux salissures
Revêtement Infradur (filtre rabattable)
- À l’intérieur : Antirayures
- Extérieur : Antirayures
- Permet de minimiser les dommages causés par les étincelles de soudage
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 169:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Supravision Plus |
Type de filtre | Rabattable, Sunglare |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de soudage |
À utiliser avec (application) | Soudage (niveau de protection 4) |
Couleur de la monture | Noir, vert |
Modèle | 9104 |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |