Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité revêtues 9161
8.59 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Transparent
Description
- Lunettes de protection confortables avec protecteur frontal dépoli pour bloquer l’éblouissement
- Ventilation indirecte due à la conception spéciale des branches avec de grandes protections latérales
- Le revêtement Supravision plus est anti-rayures et anti-buée des deux côtés
Spécification
Type de lentille | Supravision Plus |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Couleur de la monture | Bleu, transparent |
Lens Material | Polycarbonate |
Protection UV | UV 400 |