Learn More
Uvex™ 9192 Pheos Spectacles
9.65 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Description
- L’extrémité de la branche antidérapante et souple empêche les points de pression pour un confort accru
- Les verres duo-sphériques offrent un grand champ de vision
- La conception est extrêmement compatible avec les protections auditives, les casques et les casquettes antichoc
- La protection Eye Plus offre une protection supplémentaire des sourcils grâce à un bord biseauté dans la zone supérieure
- Ajoutez facilement un bandeau et un cadre lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces confinés
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Plus
- À l’intérieur : Anti-buée et anti-rayures
- Extérieur : Anti-buée et anti-rayures
- Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Duo-sphérique |
Teinte de la lentille | Transparent |
Couleur de la monture | Noir, orange |
Modèle | Pheos 9192 |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |
Protection UV | UV 400 |
Frame Type | Étalon |
Labeling | W 166 F CE - 2C - 1,2 W 1 FKN CE |