missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9194 I-Works Safety Spectacles
11.65 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Miroir argenté
Transparent
Revêtement de la lentille:
Anti-buée
Description
- Les lunettes associent à bel aspect à une qualité robuste
- La conception légère et sportive avec les verres panoramiques garantit un maximum de confort
- Performance anti-buée permanente, même après un nettoyage répété
- Branches duo-composant souples pour une préhension confortable et antidérapante
- Conception d’extrémité de branche plate avec orifice pour fixer un cordon
- Disponible avec un filtre anti-soleil (9194885)
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Panoramique |
Teinte de la lentille | Transparent |
Couleur de la monture | Anthracite, verte |
Modèle | i-Works 9194 |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |
Protection UV | UV 400 |
Labeling | W 166 FT CE - 2C-1.2 W 1 FTKN CE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'