Learn More
Uvex™ 9199 X-Fit Pro Safety Spectacles
10.58 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparents
Description
- Pont de nez souple avec une conception-X frappante pour un confort maximum du porteur.
- La combinaison de matériaux durs et mous garantit un ajustement sans pression
- La géométrie de la branche est extrêmement compatible avec d’autres formes d’EPI
- Sans métal
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Type de lentille | Supravision Excellence |
Teinte de la lentille | Gris |
Couleur de la monture | Anthracite, gris clair |
Modèle | X-Fit Pro 9199 |
Valeur de transmittance | 0,23 |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |
Labeling | W 166 FT CE - 5-2,5 W1 FTKN CE |