Learn More
Uvex™ 9199 X-Fit Safety Spectacles
Sporty spectacles with a lightweight design that provides optimum eye coverage, and a high level of user acceptance.
Marque: Uvex™ 9199280
Informations supplémentaires : Poids : 0.03900kg
Description
- Les lunettes sportives assurent une couverture optimale de l’ensemble de la zone oculaire
- Branches à charnière innovantes pour un ajustement personnalisé
- La conception légère ne pèse que 23 grammes
- Sans métal
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- À l’intérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Spécification
EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 | |
Gris | |
9199 X-Fit | |
23 g | |
Supravision Excellence | |
UV 400 |
Sunglare | |
Gris | |
0,23 | |
Non | |
PC |