Learn More
Uvex 94900 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 14
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
Marque: Uvex 9490045
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant, absorbant l’humidité et séchant rapidement
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Référence de l’article : 9490,0
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Large | |
Non |
Uvex G2 | |
45 | |
Unisexe | |
Oui |