missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 95159 Busingess Insole - Width 12
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business
Marque: Uvex 9515946
Informations supplémentaires : Poids : 0.10900kg
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Référence de l’article : 9515,9
- Tailles : 39 à 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Large | |
Non |
Uvex 1 Business | |
46 | |
Unisexe | |
Oui |