Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits de qualité protéine LoBind, blanches
Utilisez ces plaques dans la protéomique ou d’autres domaines de recherche protéique où la concentration en protéines est en général très faible et la récupération des échantillons est essentielle pour les résultats de dosage. Les plaques DeepWell Eppendorf™ Protein LoBind permettent de récupérer un nombre bien plus important de protéines pour les analyses en aval et les enzymes restent actives.
Marque: Eppendorf™ 0030504216
292.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.33000kg
Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
20 Plates (5 Bags x 4 Plates) | |
PC | |
96 | |
Oui | |
121°C | |
Plaques Deep Well, 96 puits |
Standard | |
8 x 12 | |
Jaune | |
1000 μL | |
V | |
Pour les techniques de PCR | |
20 Pk. | |
20 Pk. |