Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits de qualité protéine LoBind, blanches
Utilisez ces plaques dans la protéomique ou d’autres domaines de recherche protéique où la concentration en protéines est en général très faible et la récupération des échantillons est essentielle pour les résultats de dosage. Les plaques DeepWell Eppendorf™ Protein LoBind permettent de récupérer un nombre bien plus important de protéines pour les analyses en aval et les enzymes restent actives.
365.00€ - 795.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Exempt de DNase | Yes |
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10664473
|
Eppendorf™
0030504100 |
500 μL | White | 40 Plates (5 Bags x 8 Plates) |
795.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10115602
|
Eppendorf™
0030504216 |
1000 μL | Jaune | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
365.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le matériau LoBind garantit une récupération maximale des échantillons pour améliorer les résultats des dosages
- Sans revêtement de surface (p. ex. silicone) pour minimiser les risques d’interférence de l’échantillon
- Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
- Disponibles en formats de tubes, de microplaques et de plaques Deepwell pour une mise à l’échelle facile
- Matrice OptiTrack™ unique : Identification 30 % plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
- Conception de puits RecoverMax™ : géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
- Des bords de puits surélevés et une surface lisse garantissent une étanchéité fiable dans les plaques
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Yes |