Learn More
Uvex™ 9790 Visor Adaptors
For attaching visors to safety helmets.
8.05€ - 30.85€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fixation des visières aux casques de sécurité |
Type de produit | Adaptateur pour visière |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17239211
|
Uvex™
9790078 |
Aimant Pheos K2H (2600205) |
30.85€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17259201
|
Uvex™
9790067 |
Pheos Alpine |
8.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adapter for attaching visors to Uvex™ safety helmets
Spécification
Noir | |
Fixation des visières aux casques de sécurité | |
Adaptateur pour visière |