Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-673
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est intégrée aux septa et bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 9 mm Thermo Scientific™, qui offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. D’un seul tour, ils offrent une insertion et un retrait faciles, et sont une alternative économique aux bouchons avec septa greffés. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Pre-assembled caps and septa are convenient to minimize contamination from handling
- Fully compatible with all Target DP vials
- Easy-on, easy-off convenience with just half-a-turn
- Bonded caps feature a PTFE/Silicone septum electrolytically bonded into the cap, reducing septa push-though when used with blunt tip needles on high-speed autosamplers
Spécification
9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole | |
PTFE, Silicone, Polypropylene | |
Bonded Natural PTFE/Clear Silicone | |
1.2 mm | |
9 mm |
Pink, Clear | |
2 mL | |
100 | |
Screw Cap | |
9 mm Screw Thread Vials |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.