missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A2BP1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18071779 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18071779 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18071779 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298015AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

A2BP1 Polyclonal specifically detects A2BP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène A2BP1
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 2BP1, A2BP, A2BP1 Hexaribonucleotide-binding protein 1, Ataxin-2-binding protein 1, FOX-1, FOX1 hexaribonucleotide binding protein 1, Fox-1 homolog A, HRNBP1 ataxin 2-binding protein 1, RNA binding protein fox-1 homolog 1, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human A2BP1 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54715
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.