missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A33/GPA33 Antibody (402104) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Code produit 30163517 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30163517 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30163517 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3080JF585

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

A33/GPA33 Monoclonal antibody specifically detects A33/GPA33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène A33/GPA33
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 402104
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène A33, cell surface A33 antigen, Glycoprotein A33, glycoprotein A33 (transmembrane), MGC129986, MGC129987, transmembrane glycoprotein A33
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human A33, Ile22-Val235, Accession # Q99795
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10223
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.