Learn More
ABCB5 Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Code produit 18222817 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18222817 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18222817 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177687C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.93€
    591.15€ / 0.1mL
    Économisez 82.78€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ABCB5 Polyclonal specifically detects ABCB5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ABCB5
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q2M3G0
Alias de gène ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
Symboles de gène(s) ABCB5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to an internal portion of the human ABCB5 protein (between residues 150-200) [UniProt Q2M3G0]
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 340273
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only