Learn More
ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ABCE1 |
|---|---|
| Concentration | 600 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30235976
|
Proteintech
28548-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30233951
|
Proteintech
28548-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ABCE1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ABCE1. This antibody recognizes human antigen. The ABCE1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spécification
| ABCE1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| ABC38; OABP; RLI; RNASEL1; RNASELI; RNS4I | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 600 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 6059 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |