Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à jupe pleine 384 puits
Cela réduit la variabilité des puits à puits grâce aux plaques PCR à puits 384, plaques PCR à jupe complète, à paroi fine pour un transfert de chaleur efficace et compatibles avec la plupart des principaux thermocycleurs.
Marque:  Thermo Scientific™ AB1384G
228.36 EUR valable jusqu'au 2023-06-09
Utilisez le code promo "20841" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10042103
  • 346.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 19-06-2023
Description
Les plaques PCR à jupe pleine à 384 puits présentent des parois fines pour un transfert de chaleur efficace et une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs.
  • Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
  • Des parois de puits uniformes et fines permettent un transfert de chaleur maximum et homogène assurant également de hautes performances à partir de chaque échantillon
  • Empreinte SBS
  • Volume de puits maximal de 40 μl, volume de travail de 25 μl
  • Coin biseauté : A24
Procédé de fabrication et tests de contrôle qualité (CQ) de pointe pour une fiabilité optimale des produits :
  • Fabrication en salle stérile — Élimination du risque d’interférence des particules et des contaminants biologiques avec les applications de biologie moléculaire
  • Polypropylène pur de qualité médicale — Polymère spécial totalement inerte n’interférant pas avec les composants de réaction utilisés dans les applications PCR
  • Tests d’intégrité — Chaque puits de chaque plaque est inspecté visuellement et testé à l’aide d’une méthode de détection électrostatique de micro-fuites
  • Analyses fonctionnelles PCR — Test des produits dans le cadre d’analyses fonctionnelles PCR permettant de vérifier les contrôles négatifs et la cohérence des réplicats techniques
  • Test d’évaporation — Soumission de tous les lots d’échantillons à un cycle PCR afin de tester les performances d’étanchéité de leur fermeture
  • Test biologique — Soumission de tous les lots à un test biologique certifiant qu’ils sont totalement exempts de RNase, de DNase et d’ADN
Options de format :
Plaques à code barre
  • Comprennent deux codes-barres 128 standard soigneusement conçus et positionnés pour assurer la compatibilité avec tous les principaux lecteurs de codes-barres
  • Les codes sont aléatoires et chaque code-barres comprend également un format lisible par l’homme
  • Grande tolérance aux variations de température (-196° à +120°C)
  • Revêtement exclusif pour une résistance optimale aux rayures
  • Dimensionnement et placement précis pour une numérisation fiable
  • Codes-barres personnalisés également disponibles, veuillez nous consulter
Microplaques blanches
  • Spécialement conçues pour les applications qPCR
  • Réflexion des signaux de fluorescence supérieure à celle offerte par des plaques transparentes traditionnelles, garantissant la détection des faibles niveaux de fluorescence
  • Capacité de réflexion complète des signaux—Paroi opaque des puits empêchant les signaux de traverser le bloc du thermocycleur et d’être partiellement réfléchis ou absorbés et éliminant tout risque d’impact des variations du bloc sur vos données qPCR
Plaques colorées
  • Idéales pour l’organisation et le suivi des échantillons
  • Disponibles en cinq couleurs distinctes : Bleu, vert, violet, rouge et jaune
Compatibles avec :
Options de scellage : Scellage adhésif, thermoscellage.
Recommandé dans les cas suivants :
PCR ; qPCR / PCR en temps réel
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
Étalon
16 x 24
384
Étalon
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’endotoxines.
Plaque PCR à 384 puits ABgene, à jupe pleine, standard
Vert
25 μl