Learn More
ABI3BP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ABI3BP |
|---|---|
| Concentration | 0.37 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16825795
|
Proteintech
27727-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16815795
|
Proteintech
27727-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ABI3BP contains 2 fibronectin type-III domains. The loss of ABI3BP expression could play a functional role in thyroid tumorigenesis. It also presumably represents a trigger gene for evoking cellular senescence, which has also been suggested to be involved in the prevention of tumorigenesis.Spécification
| ABI3BP | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q7Z7G0 | |
| 25890, 320712 | |
| ABI3BP Fusion Protein Ag26841 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ABI3BP |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ABI3BP, Nesh binding protein, NESHBP, Target of Nesh SH3, TARSH | |
| Abi3bp | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |