missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACAA1 Antibody (CL2662) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-42381APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ACAA1 Monoclonal antibody specifically detects ACAA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| ACAA1 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Acetyl-CoA acyltransferase, acetyl-CoA acyltransferase 1, EC 2.3.1, peroxisomal | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P09110, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Proteases & Other Enzymes, Signal Transduction | |
| 30 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2662 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu