missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACADSB Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 18662869 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18662869 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18662869 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299387PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ACADSB Polyclonal antibody specifically detects ACADSB in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ACADSB
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène 2-MEBCAD, 2-methylbutyryl-coenzyme A dehydrogenase, ACAD7,2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase, acyl-CoA dehydrogenase, short/branched chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, short/branched chain, EC 1.3.99,2-methyl branched chain acyl-CoA dehydrogenase, EC 1.3.99.-, SBCADshort/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ACADSB.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 36
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.