Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour un mini agitateur d’incubation
Accessoires requis pour l’utilisation du mini-agitateur d’incubation Fisher Scientific™
24.56€ - 147.00€
Code produit | Marque | Description | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15554110
|
Fisherbrand™
|
Tapis autocollant 140 x 140 mm |
51.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15564100
|
Fisherbrand™
|
Pince pour flacon en acier inox de 25 ml | 20 |
24.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15594100
|
Fisherbrand™
|
Pince pour flacon en acier inox de 250 ml | 8 |
31.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15574080
|
Fisherbrand™
|
Portoir de tubes à centrifuger de 50 ml (29 mm de diamètre) maximum : 10 | 10 |
147.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15574100
|
Fisherbrand™
|
Pince pour flacon en acier inox de 50 ml | 20 |
25.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15564080
|
Fisherbrand™
|
Rack pour tubes à centrifuger 15 ml (Dia. 17,1 mm) tubes max : 24 | 24 |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15584100
|
Fisherbrand™
|
Pince pour flacon en acier inox de ,125 ml de 100 ml | 8 |
28.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15554080
|
Fisherbrand™
|
Portoir pour tubes à essai de 1,5 ml à 2,0 ml avec adaptateur (11,5 mm de diamètre), tubes max. : 50 | 50 |
110.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Accessoires pour un mini-agitateur d’incubation
- Améliorez la souplesse et la performance