Learn More
Merck Accessories for YT31042HW Hazardous Waste Filtration System, 142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck YT3014257
1322.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
YT3014257 Support de drainage souterrain, revêtu de PTFEYT310RAHW Agitateur rotatifSpécification
Non autoclavable | |
Système de filtration de déchets dangereux de 142 mm | |
Non stérile |
Support de drain de sortie | |
Acier inoxydable revêtu de PTFE | |
Kits ou fournitures d’analyse environnementale |