Learn More
Merck Accessories for YT31042HW Hazardous Waste Filtration System, 142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
1420.00€ - 7910.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Type | Kits ou fournitures d’analyse environnementale |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10334951
|
Merck
YT3014257 |
Support de drain de sortie |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12444277
|
Merck
YT310RAHW |
Agitateur rotatif |
7910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
YT3014257 Underdrain Support, PTFE-coatedYT310RAHW Rotary AgitatorSpécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Kits ou fournitures d’analyse environnementale |