Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ HILIC-10
Utilisez ces colonnes HILIC pour retenir et séparer les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 074257
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.44030kg
Description
Séparez les molécules hautement hydrophiles par chromatographie liquide à interaction hydrophile grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Ces colonnes retiennent et séparent les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse. Leur base en silice poreuse, sphérique et de haute pureté, est modifiée par liaison covalente avec une couche hydrophile exclusive. Cette chimie permet l’utilisation d’une phase mobile aqueuse de 5 à 20 % tout en conservant l’affinité pour les analytes polaires. Le débit de l’échantillon est augmenté sans avoir besoin d’évaporer puis de reconstituer les échantillons dissous dans des solvants non aqueux.
Séparations robustes et reproductibles de composés hautement polaires :- Sélectivité unique, en complément de celle des colonnes en phase inverse
- Sensibilité optimisée pour la détection par MS
- Stables hydrolytiquement
- Remplissage robuste des colonnes
- Large gamme d’applications, y compris la séparation des médicaments et des métabolites de médicament hydrophiles
Spécification
Groupe polaire exclusif | |
4,6 mm | |
LC-MS | |
8 500 psi | |
2 à 8 | |
300 m²/g | |
Exclusif | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
HILIC | |
HILIC |
Colonne analytique | |
0,8 à 1,5 ml/min | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
70°C | |
Acclaim | |
8 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.