Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ HILIC-10
Utilisez ces colonnes HILIC pour retenir et séparer les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse.
182.58€ - 814.55€
Spécification
À utiliser avec | LC-MS |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 70°C |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11392043
|
Thermo Scientific™
074259 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
814.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11322053
|
Thermo Scientific™
074263 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
239.96€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11372043
|
Thermo Scientific™
074257 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11382043
|
Thermo Scientific™
074258 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11312053
|
Thermo Scientific™
074262 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11302053
|
Thermo Scientific™
074261 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Séparez les molécules hautement hydrophiles par chromatographie liquide à interaction hydrophile grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Ces colonnes retiennent et séparent les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse. Leur base en silice poreuse, sphérique et de haute pureté, est modifiée par liaison covalente avec une couche hydrophile exclusive. Cette chimie permet l’utilisation d’une phase mobile aqueuse de 5 à 20 % tout en conservant l’affinité pour les analytes polaires. Le débit de l’échantillon est augmenté sans avoir besoin d’évaporer puis de reconstituer les échantillons dissous dans des solvants non aqueux.
Séparations robustes et reproductibles de composés hautement polaires :- Sélectivité unique, en complément de celle des colonnes en phase inverse
- Sensibilité optimisée pour la détection par MS
- Stables hydrolytiquement
- Remplissage fiable des colonnes
- Large gamme d’applications, y compris la séparation des médicaments et des métabolites de médicament hydrophiles
Spécification
LC-MS | |
120 Å | |
70°C | |
Acclaim | |
HILIC | |
HILIC |
2 à 8 | |
300 m²/g | |
Exclusif | |
8 % | |