Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ HILIC-10
Utilisez ces colonnes HILIC pour retenir et séparer les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse.
Marque:  Thermo Scientific™ 074258
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11382043
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Séparez les molécules hautement hydrophiles par chromatographie liquide à interaction hydrophile grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Ces colonnes retiennent et séparent les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse. Leur base en silice poreuse, sphérique et de haute pureté, est modifiée par liaison covalente avec une couche hydrophile exclusive. Cette chimie permet l’utilisation d’une phase mobile aqueuse de 5 à 20 % tout en conservant l’affinité pour les analytes polaires. Le débit de l’échantillon est augmenté sans avoir besoin d’évaporer puis de reconstituer les échantillons dissous dans des solvants non aqueux.
Séparations robustes et reproductibles de composés hautement polaires :
  • Sélectivité unique, en complément de celle des colonnes en phase inverse
  • Sensibilité optimisée pour la détection par MS
  • Stables hydrolytiquement
  • Remplissage robuste des colonnes
  • Large gamme d’applications, y compris la séparation des médicaments et des métabolites de médicament hydrophiles
Les colonnes LC Acclaim HILIC-10 sont disponibles en granulométrie de 3 μm, avec une grande variété de formats de colonne : 4,6 × 150 mm, pour l’analyse de routine à cadence élevée ; 3,0 × 150 mm, pour l’analyse à cadence élevée avec consommation de solvants réduite ; et 2,1 × 150 mm, pour l’analyse LC-MS.
Spécification
Spécification
Groupe polaire exclusif
3 mm
LC-MS
8 500 psi
2 à 8
300 m²/g
Exclusif
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
HILIC
HILIC
Colonne analytique
0,4 à 0,8 ml/min
150 mm
3 μm
120 Å
70°C
Acclaim
8 %
Oui
Colonne analytique