Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC PepMap™ 300 C18
Il s’agit de la colonne standard qui permet l’identification, à haute résolution et haute sensibilité, des protéines en protéomique, ainsi que la recherche et la vérification de biomarqueurs.
Marque: Thermo Scientific™ 164753
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Il s’agit de la colonne standard qui permet l’identification, à haute résolution et haute sensibilité, des protéines en protéomique, ainsi que la recherche et la vérification de biomarqueurs. Les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C18 sont idéales pour :
- la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques ;
- la cartographie peptidique LC-MS/MS pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
Les colonnes Acclaim PepMap sont particulièrement adaptées à l’analyse des peptides peu abondants dans des échantillons protéomiques complexes.
La colonne Acclaim PepMap C18 de 300 Å en tailles de particules de 5 µm est disponible en longueurs de 150 mm avec un dia. int. de 75, 300, 1 000 et classique de 75 µm pour permettre le réglage du rendement, de la sensibilité et de la quantité d’échantillons disponibles.
- Meilleures séparations de protéines et de peptides
- La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression pour une meilleure sensibilité MS
- Excellente efficacité de séparation
- Résolution et récupération exceptionnelles
- Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes sont disponibles avec des raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper :
- Aucun outil requis
- Offre des connexions avec un volume mort quasi-nul
- Résiste à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bar
- À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro
Les colonnes nano (75 µm), capillaires (300 µm) et micro (1 000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillons est souvent limitée et les colonnes avec un dia. int. plus petit peuvent augmenter la sensibilité lorsque les échantillons sont en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nano soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micro sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes nano, capillaires et micro Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse de peptides et de protéines.
Spécification
Colonne analytique, NanoViper | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
5800 psi (400 bar) | |
2 à 8 | |
150 m2/g | |
L1 | |
NanoLC | |
9% | |
Oui |
0,075 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
Sphérique, silice ultra-pure, entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.