Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC PepMap™ 300 C18
Il s’agit de la colonne standard qui permet l’identification, à haute résolution et haute sensibilité, des protéines en protéomique, ainsi que la recherche et la vérification de biomarqueurs.
569.16€ - 922.08€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 300 Å |
Température | 60°C |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11312213
|
Thermo Scientific™
163574 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13481208
|
Thermo Scientific™
164719 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Colonne analytique, NanoViper |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13471208
|
Thermo Scientific™
164718 |
5 μm | 0,3 mm | 150 mm | Colonne analytique, NanoViper |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11342223
|
Thermo Scientific™
163589 |
5 μm | 0,3 mm | 5 mm | Cartouche de piégeage |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17224444
|
Thermo Scientific™
164753 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Colonne analytique, NanoViper |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Il s’agit de la colonne standard qui permet l’identification, à haute résolution et haute sensibilité, des protéines en protéomique, ainsi que la recherche et la vérification de biomarqueurs. Les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C18 sont idéales pour :
- la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques ;
- la cartographie peptidique LC-MS/MS pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
Les colonnes Acclaim PepMap conviennent parfaitement à l’analyse de peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes.
La colonne Acclaim PepMap C18 de 300 Å en tailles de particules de 5 µm est disponible en longueurs de 150 mm avec un D.I de 75, 300, 1 000 et classique de 75 µm pour permettre le réglage du débit, de la sensibilité et de la quantité d’échantillons disponibles.
- De meilleures séparations de protéines et de peptides
- La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA), minimise les effets de suppression pour une meilleure sensibilité MS
- Une excellente efficacité de séparation
- Une meilleure résolution et une meilleure récupération
- Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes sont disponibles avec les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper :
- Aucun outil requis
- Offre des connexions avec un volume mort quasi-nul
- Résiste à des pressions jusqu’à 1000 bars
- À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro
Les colonnes nano (75 µm), capillaires (300 µm) et micro (1000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillon est souvent limitée et les colonnes avec un D. I. plus petit peuvent augmenter la sensibilité dans les cas où l’échantillon est en quantité restreinte. Tandis que les colonnes LC nano sont souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micro sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes nano, capillaires et micro Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse de peptides et de protéines.
Spécification
5 μm | |
300 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
9 % | |
Oui |
2 à 8 | |
60°C | |
C18 | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.